SAB4700660
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-PE antibody produced in mouse
clone HL-38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HL-38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-DRA(3122)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)