SAB4200874
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
Nivel de calidad
Formulario
liquid
reactividad de especies
viral
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1/25-1/200 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating and 2 μg/ml ACE2-Biotin (Cat. No. SAE0171) for competition ((Neutralizing ELISA))
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)