SAB4200423
Anti-HRD1/SYVN1 antibody, Mouse monoclonal
clone HRD1-5, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, Anti-Synoviolin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HRD1-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human HRD1/SYVN1
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYVN1(84447)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)