SAB4200237
Anti-Glutathione-S-transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone 2H3-D10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H3-D10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using detection limit for GST-fustion protein is ∼ 10ng/lane
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)