SAB4200017
Anti-MUC1 antibody , Mouse monoclonal
clone 1D1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CD227, Anti-EMA, Anti-H23AG, Anti-KL-6, Anti-MAM6, Anti-Mucin1, Anti-PEM, Anti-PEMT, Anti-PUM
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 160-500 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using T47D cell lysates
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MUC1(4582)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)