SAB2702280
Monoclonal Anti-Influenza B Virus NP antibody produced in mouse
clone GT382, affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT382, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Influenza B virus
concentración
1mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)