SAB2108990
Anti-PREX2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
DKFZp686A20267
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
182 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
pig, bovine, rat, canine, human, mouse, horse, rabbit
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PREX2(57396)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)