SAB2108542
Anti-TPM1
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti- C15orf13, Anti- CMD1Y, Anti- TMSA, Anti- TPM1-alpha, Anti-CMH3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
31 kDa
reactividad de especies
rat, dog, mouse, guinea pig, human, rabbit
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de acceso
NM_000366
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TPM1(7168)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)