Documentos clave
SAB1411005
Sigma-Aldrich
Anti-CROT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
COT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 70.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CROT(54677)
Descripción general
This gene encodes a member of the carnitine/choline acetyltransferase family. The encoded protein converts 4,8-dimethylnonanoyl-CoA to its corresponding carnitine ester. This transesterification occurs in the peroxisome and is necessary for transport of medium- and long- chain acyl-CoA molecules out of the peroxisome to the cytosol and mitochondria. The protein thus plays a role in lipid metabolism and fatty acid beta-oxidation. Alternatively spliced transcript variants have been described
Inmunógeno
CROT (NP_066974.2, 1 a.a. ~ 612 a.a) full-length human protein.
Sequence
MENQLAKSTEERTFQYQDSLPSLPVPSLEESLKKYLESVKPFANQEEYKKTEEIVQKFQSGIGEKLHQKLLERAKGKRNWLEEWWLNVAYLDVRIPSQLNVNFAGPAAHFEHYWPPKEGTQLERGSITLWHNLNYWQLLRKEKVPVHKVGNTPLDMNQFRMLFSTCKVPGITRDSIMNYFRTESEGRSPNHIVVLCRGRAFVFDVIHEGCLVTPPELLRQLTYIHKKCHSEPDGPGIAALTSEERTRWAKAREYLIGLDPENLALLEKIQSSLLVYSMEDSSPHVTPEDYSEIIAAILIGDPTVRWGDKSYNLISFSNGVFGCNCDHAPFDAMIMVNISYYVDEKIFQNEGRWKGSEKVRDIPLPEELIFIVDEKVLNDINQAKAQYLREASDLQIAAYAFTSFGKKLTKNKMLHPDTFIQLALQLAYYRLHGHPGCCYETAMTRHFYHGRTETMRSCTVEAVRWCQSMQDPSVNLRERQQKMLQAFAKHNKMMKDCSAGKGFDRHLLGLLLIAKEEGLPVPELFTDPLFSKSGGGGNFVLSTSLVGYLRVQGVVVPMVHNGYGFFYHIRDDRFVVACSAWKSCPETDAEKLVQLTFCAFHDMIQLMNSTHL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)