Documentos clave
SAB1410114
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3F antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC13517, RPC39, RPC6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLR3F(10621)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is one of more than a dozen subunits forming eukaryotic RNA polymerase III (RNA Pol III), which transcribes 5S ribosomal RNA and tRNA genes. This protein has been shown to bind both TFIIIB90 and TBP, two subunits of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (TFIIIB). Unlike most of the other RNA Pol III subunits, the encoded protein is unique to this polymerase. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
POLR3F (NP_006457.2, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYICELGISKVELSMEDIETILNTLIYDGKVEMTIIAAKEGTVGSVDGHMKLYRAVNPIIPPTGLVRAPCGLCPVFDDCHEGGEISPSNCIYMTEWLEF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)