Documentos clave
SAB1406451
Sigma-Aldrich
Anti-SLC20A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686J2397, FLJ41426, GLVR1, Glvr-1, PIT1, PiT-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~73.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC20A1(6574)
Descripción general
Retrovirus receptors allow infection of human and murine cells by various retroviruses. The receptors that have been identified at the molecular level include CD4 (MIM 186940) for human immunodeficiency virus, Rec1 for murine ecotropic virus, and GLVR1 for gibbon ape leukemia virus (see MIM 182090). These 3 proteins show no homology to one another at the DNA or protein level. GLVR1 is a sodium-dependent phosphate symporter.[supplied by OMIM
Inmunógeno
SLC20A1 (NP_005406.3, 1 a.a. ~ 679 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLITSTTAATAASGPLVDYLWMLILGFIIAFVLAFSVGANDVANSFGTAVGSGVVTLKQACILASIFETVGSVLLGAKVSETIRKGLIDVEMYNSTQGLLMAGSVSAMFGSAVWQLVASFLKLPISGTHCIVGATIGFSLVAKGQEGVKWSELIKIVMSWFVSPLLSGIMSGILFFLVRAFILHKADPVPNGLRALPVFYACTVGINLFSIMYTGAPLLGFDKLPLWGTILISVGCAVFCALIVWFFVCPRMKRKIEREIKCSPSESPLMEKKNSLKEDHEETKLSVGDIENKHPVSEVGPATVPLQAVVEERTVSFKLGDLEEAPERERLPSVDLKEETSIDSTVNGAVQLPNGNLVQFSQAVSNQINSSGHYQYHTVHKDSGLYKELLHKLHLAKVGDCMGDSGDKPLRRNNSYTSYTMAICGMPLDSFRAKEGEQKGEEMEKLTWPNADSKKRIRMDSYTSYCNAVSDLHSASEIDMSVKAEMGLGDRKGSNGSLEEWYDQDKPEVSLLFQFLQILTACFGSFAHGGNDVSNAIGPLVALYLVYDTGDVSSKVATPIWLLLYGGVGICVGLWVWGRRVIQTMGKDLTPITPSSGFSIELASALTVVIASNIGLPISTTHCKVGSVVSVGWLRSKKAVDWRLFRNIFMAWFVTVPISGVISAAIMAIFRYVILRM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)