SAB1402716
Monoclonal Anti-CD151 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GP27, MER2, PETA-3, RAPH, SFA1, TSPAN24
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~53.94 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD151(977)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MGEFNEKKTTCGTVCLKYLLFTYNCCLWLAGLAVMAVGIWTLALKSDYISLLASGTYLATAYILVVAGTVVMVTGVLGCCATFKERRNLLRLYFILLLIIFLLEIIAGILAYAYYQQLNTELKENLKDTMTKRYHQPGHEAVTSAVDQLQQEFHCCGSNNSQDWRDSEWIRSQEAGGRVVPDSCCKTVVALCGQRDHASNIYKVEGGCITKLETFIQEHLRVIGAVGIGIACVQVFGMIFTCCLYRSLKLEHY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)