Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1401639
Sigma-Aldrich
Anti-STK36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434N0223, FU, KIAA1278
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STK36(27148)
Inmunógeno
STK36 (NP_056505.1, 1 a.a. ~ 1315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKYHVLEMIGEGSFGRVYKGRRKYSAQVVALKFIPKLGRSEKELRNLQREIEIMRGLRHPNIVHMLDSFETDKEVVVVTDYAEGELFQILEDDGKLPEDQVQAIAAQLVSALYYLHSHRILHRDMKPQNILLAKGGGIKLCDFGFARAMSTNTMVLTSIKGTPLYMSPELVEERPYDHTADLWSVGCILYELAVGTPPFYATSIFQLVSLILKDPVRWPSTISPCFKDFLQGLLTKDPRQRLSWPDLLYHPFIAGHVTIITEPAGPDLGTPFTSRLPPELQVLKDEQAHRLAPKGNQSRILTQAYKRMAEEAMQKKHQNTGPALEQEDKTSKVAPGTAPLPRLGATPQESSLLAGILASELKSSWAKSGTGEVPSAPRENRTTPDCERAFPEERPEVLGQRSTDVVDLENEEPDSDNEWQHLLETTEPVPIQLKAPLTLLCNPDFCQRIQSQLHEAGGQILNGILEGASHILPAFRVLSSLLSSCSDSVALYSFCREAGLPGLLLSLLRHSQESNSLQQQSWYGTFLQDLMAVIQAYFACTFNLERSQTSDSLQVFQEAANLFLDLLGKLLAQPDDSEQTLRRDSLMCFTVLCEAMDGNSRAISKAFYSSLLTTQQVVLDGLLHGLTVPQLPVHTPQGAPQVSQPLREQSEDIPGAISSALAAICTAPVGLPDCWDAKEQVCWHLANQLTEDSSQLRPSLISGLQHPILCLHLLKVLYSCCLVSEGLCRLLGQEPLALESLFMLIQGKVKVVDWEESTEVTLYFLTLLVFRLQNLPCGMEKLGSDVATLFTHSHVVSLVSAAACLLGQLGQQGVTFDLQPMEWMAAATHALSAPAEVRLTPPGSCGFYDGLLILLLQLLTEQGKASLIRDMSSSEMWTVLWHRFSMVLRLPEEASAQEGELSLSSPPSPEPDWTLISPQGMAALLSLAMATFTQEPQLCLSCLSQHGSILMSILKHLLCPSFLNQLRQAPHGSEFLPVVVLSVCQLLCFPFALDMDADLLIGVLADLRDSEVAAHLLQVCCYHLPLMQVELPISLLTRLALMDPTSLNQFVNTVSASPRTIVSFLSVALLSDQPLLTSDLLSLLAHTARVLSPSHLSFIQELLAGSDESYRPLRSLLGHPENSVRAHTYRLLGHLLQHSMALRGALQSQSGLLSLLLLGLGDKDPVVRCSASFAVGNAAYQAGPLGPALAAAVPSMTQLLGDPQAGIRRNVASALGNLGPEGLGEELLQCEVPQRLLEMACGDPQPNVKEAALIALRSLQQEPGIHQVLVSLGASEKLSLLSLGNQSLPHSSPRPASAKHCRKLIHLLRPAHSM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)