Documentos clave
SAB1306301
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-CREB(S133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CREB1, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36688 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer133)
Información sobre el gen
human ... CREB1(1385)
Forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eleni Siopi et al.
Molecular psychiatry (2023-05-03)
Chronic stress constitutes a major risk factor for depression that can disrupt various aspects of homeostasis, including the gut microbiome (GM). We have recently shown that GM imbalance affects adult hippocampal (HPC) neurogenesis and induces depression-like behaviors, with the exact