SAB1305557
MONOCLONAL ANTI-MYOGLOBIN antibody produced in mouse
clone 444CT19.2.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MB, Myoglobin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
444CT19.2.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17184 Da
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MB(4151)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)