S9571
Anti-SUMO 2 antibody produced in rabbit
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-Sentrin-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~15 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~0.6 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells or cell extract of HEK293-T cells transfected with human SUMO-2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)