Documentos clave
S7521
Supelco
Fittings for liquid chromatography columns
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
Sinónimos:
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
grado
for chromatography
técnicas
LPLC: suitable
Descripción general
La llave de paso de Nylon conduce 3 vías con una entrada hembra Luer-Lock y puertos de salida macho Luer-Lock
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)