Merck
S5512
Sigma-Aldrich
Estreptavidina−Peroxidasa from Streptomyces avidinii
lyophilized powder
Sinónimos:
Streptavidin−HRP from Streptomyces avidinii
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
conjugado
peroxidase conjugate
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
composición
Protein, ≥70% E1%/280
técnicas
direct ELISA: 1:50,000
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
La estreptavidina debe su nombre a su origen bacteriano Streptomyces avidinii y a la proteína de la clara de huevo de gallina, la adivina, que tiene elevada afinidad por la biotina. Su núcleo homólogo comparte una semejanza de secuencia de un 33 % con la avidina, además de una estructura tetramérica común.[1] Es una proteína tetramérica cristalina, con un peso molecular de 4*15000 Da. Se une a cuatro moléculas de biotina.[2][3] La estreptavidina carece de carbohidratos y de aminoácidos que contienen azufre.[4]
La estreptavidina es considerada un agente de unión con gran afinidad a la biotina, que muestra resistencia a los pH extremos, la temperatura de los detergentes, los desnaturalizantes y las enzimas,[5] de ahí su empleo en biología molecular y en bionanotecnología.
La estreptomicina se acopla a la peroxidasa de rábano picante (HRP) utilizando un tampón citrato, a pH 6,0, y un procedimiento publicado modificado para formar un conjugado 1:1. La HRP tiene una masa molecular de ~44 kDa y la estreptomicina tiene una masa molecular de ~60 kDa.[6][7][8]
Aplicación
La estreptavidina - peroxidasa de Streptomyces avidinii se ha utilizado para ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción) [9][10] y para enzimoinmunoanálisis de recuento de puntos (ELISPOT).[11]
La estreptavidina-peroxidasa de Streptomyces avidinii se ha utilizado como un reactivo secundario para la detección de anticuerpos biotinilados en los procedimientos de ELISA convencional,[9][12] inmunotransferencia[13] e inmunocitoquímica[14].
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La estreptavidina es un antibiótico que actúa uniéndose a, y consumiendo, la vitamina esencial biotina del entorno circundante.[2] Debido a sus propiedades únicas, la estreptavidina ha encontrado varias aplicaciones en los estudios biológicos, entre ellos la inmunoterapia, los inmunoanálisis, los análisis de hibridación, la activación de linfocitos, la localización de antígenos y la cromatografía de afinidad.[4]
Envase
Tamaño del envase en función del contenido proteico
Forma física
Polvo liofilizado que contiene tampón de sales de citrato.
Nota de preparación
Marcada con peroxidasa de tipo VI mediante una modificación del método de O′Sullivan, M.J., et al., FEBS Lett., 95, 311 (1978).
Purificada mediante cromatografía de afinidad.
Nota de análisis
La dilución de trabajo óptima debe determinarse de manera empírica utilizando una serie de diluciones a partir de 1 mg/ml de la disolución de reserva en tampón.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joana M D Portela et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-18)
Cancer therapy and conditioning treatments of non-malignant diseases affect spermatogonial function and may lead to male infertility. Data on the molecular properties of spermatogonia and the influence of disease and/or treatment on spermatogonial subpopulations remain limited. Here, we assessed if
K G Welinder
European journal of biochemistry, 96(3), 483-502 (1979-06-01)
Horseradish peroxidase C dominates quantitatively among the isoperoxidases of horseradish root and has an isoelectric point close to 9. It consists of a hemin prosthetic group, 2 Ca2+ and 308 amino acid residues, including 4 disulfide bridges, in a single
Influence of low molecular weight heparin (certoparin) and unfractionated heparin on the release of cytokines from human leukocytes.
Koller M et al
Inflammation, 25(5), 331-337 (2001)
Thierry Baron et al.
PLoS pathogens, 4(8), e1000137-e1000137 (2008-09-05)
The protease-resistant prion protein (PrP(res)) of a few natural scrapie isolates identified in sheep, reminiscent of the experimental isolate CH1641 derived from a British natural scrapie case, showed partial molecular similarities to ovine bovine spongiform encephalopathy (BSE). Recent discovery of
J S Stanley et al.
European journal of biochemistry, 268(20), 5424-5429 (2001-10-19)
An enzymatic mechanism has been proposed by which biotinidase may catalyze biotinylation of histones. Here, human cells were found to covalently bind biotin to histones H1, H2A, H2B, H3, and H4. Cells respond to proliferation with increased biotinylation of histones;