S4892
Wheaton staining dishes
for 20 slides, dishes with covers only
Sinónimos:
900203
About This Item
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 900203
placa capacidad
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)