Merck
S4572
SANT-1
≥98% (HPLC), powder, SHH antagonist
Sinónimos:
(4-Benzyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylmethylene)-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N5
Número CAS:
Peso molecular:
373.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SANT-1, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1nn(-c2ccccc2)c(C)c1\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
InChI key
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Application
  • SANT-1 has been used: to treat cells and study the effect of SANT1-mediated inhibition on hedgehog signaling
  • in the generation of functional human pancreatic β cells in vitro
  • to treat of Anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma cells2 and chronic lymphocytic leukemia cells3 with SANT-1 induced cell death
Biochem/physiol Actions
SANT-1 is a potent sonic hedgehog pathway (Shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened (Smo) receptor. SANT-1 inhibits wild type and oncogenic Smo with equal potency.
SANT-1 is a potent sonic hedgehog pathway (Shh) antagonist.
SANT-1 is known to induce apoptosis via Ras/NF-κB pathway in glioblastoma cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SANT-1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)