Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
La estreptomicina activada (SA) y la peroxidasa de rábano picante (HRP) están conjugadas covalentemente a un esqueleto polimérico. Múltiples biomoléculas activas en cada cadena de polímero aumentan la capacidad de unión a la biotina y amplifican la señal de la enzima peroxidasa.
Application
Detección de proteínas biotiniladas y ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
Uso idóneo en la inmunotransferencia Western y el ELISA, y para la detección de antígenos de superficie en inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Uso idóneo en la inmunotransferencia Western y el ELISA, y para la detección de antígenos de superficie en inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Biochem/physiol Actions
Biomoléculas biotiniladas.
Physical form
Se suministra como una disolución 1,0 mg/ml en fosfato sódico 0,01 M, cloruro sódico 0,15 M, glicerol al 50%, estabilizador y conservante, a pH 7,4.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?