Merck
S178
(R)-SKF-82957 hydrobromide
solid
Sinónimos:
(1R)-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1H-3-Benzazepine-7,8-diol,6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl hydrobromide hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18ClNO2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
384.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D +22.46°, c = 0.76 in DMF(lit.)
color
white
solubility
H2O: 7.5 mg/mL, DMSO: soluble
SMILES string
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO2.BrH/c1-19-8-7-12-13(9-15(20)17(21)16(12)18)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9,14,20-21H,7-8,10H2,1H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BCZHWHQKKPEORG-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective D1 dopamine receptor agonist.
Disclaimer
hygroscopic, photosensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)