S0375
D-Saccharic acid 1,4-lactone monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
D-Glucaric acid-1,4-lactone, D-Saccharolactone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤10.0% water (Karl Fischer)
color
white
mp
91 - 93 °C ((196 - 199 °F ))
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[C@@H]1[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
Clave InChI
NPFKVZHSFSFLPU-QGBSHYGGSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)