Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... TMPO(7112)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlespecies reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMPO(7112)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?