R3388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
Sinónimos:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyketone
Características
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS5037-0004
técnicas
cryopreservation: suitable
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)