Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H14NO9Na
Número CAS:
Peso molecular:
411.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2
InChI
1S/C18H15NO9.Na.H/c20-7-1-3-9-11(5-7)27-12-6-8(2-4-10(12)19-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(28-18)17(24)25;;/h1-6,13-16,18,21-23H,(H,24,25);;
InChI key
AESIKFVBGSSFKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt has been used for testing enzymatic activities.
Biochem/physiol Actions
Resorufin β-D-glucuronide serves as a substrate for β-glucuronidase enzyme. It is considered as an internal hydrolysis indicator for enzyme action. Resorufin β-D-glucuronide possesses a high extinction coefficient.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?