Merck
PZ0261
Sigma-Aldrich
PF-06649283
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluoro-phenyl)-4-methyl-6-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-7-oxa-3-thia-1-aza-naphthalen-2-ylamine, (4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-4-methyl-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF06649283
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19F2N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
379.42
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S1
InChI
1S/C18H19F2N3O2S/c1-9-5-16(25-23-9)15-7-13-10(2)26-17(21)22-18(13,8-24-15)12-4-3-11(19)6-14(12)20/h3-6,10,13,15H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22)/t10-,13+,15-,18-/m1/s1
InChI key
HVEVDFRWOQHAPJ-CKMNQQOVSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06649283 is a new β-Secretase (BACE) inhibitor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)