Merck
PZ0103
Sigma-Aldrich
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22F3N5O · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
513.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
Clave InChI
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research