P8891
Propantheline bromide
≥97% (TLC), powder
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Shire
SMILES string
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?