Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder (free-flowing)
Quality Segment
pH
7.3-7.5 (0.017 g/mL in water, high purity)
solubility
water, high purity: 0.017 g/mL, clear, colorless
Application
Phosphate Buffer Powder has been used in nuclear magnetic resonance spectrometry (NMR) analysis.
Preparation Note
Reconstitute with 3.8 liters of water to prepare a 0.1 M solution, pH 7.4 at 25 °C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?