Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
376.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
38502
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
InChI key
ZFWVWZODBGTOIL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionylpromazine hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?