P6856
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 9 in. plates, natural
Sinónimos:
plate rack
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate (autoclavable)
Características
Holds 9 in. plates
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18982-0009
Altura
24 cm (9.5 in.)
color
natural
compatibilidad
for use with Petri Dishes
Aplicación
Compatibilidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)