Merck
P6501
Phenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC)
Sinónimos:
P-Gal, Phenyl β-D-galactoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
256.25
UNSPSC Code:
41141627
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-573-2
Beilstein/REAXYS Number:
87518
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
General description
Phenyl-β-D-galactopyranoside is used as a substrate for detecting β-galactosidase enzymatic activity.
Application
Phenyl-β-D-galactopyranoside has been used in mutant phage screening.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)