P4240
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt
≥98%
Sinónimos:
1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt, PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-Dipalmitoyl) tetrasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H78Na4P4O22
Peso molecular:
1138.90
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Proposed as signal transduction modulator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?