Merck
P3496
(+/-)-8-Prenylnaringenin
EGF signaling inhibitor, powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O5
Peso molecular:
340.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(+/-)-8-Prenylnaringenin, Plant-derived estrogen receptor ligand
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\Cc1c(O)cc(O)c2C(=O)CC(Oc12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3
InChI key
LPEPZZAVFJPLNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Prenylnaringenin, a strong plant-derived estrogen receptor ligand, is a phytoestrogen that inhibits multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1. 8-Prenylnaringenin also inhibits EGF signaling at the level of phosphatidylinositol-3-OH kinase ((PI(3)K))activity.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)