Merck
P2008
Ácido polianetolsulfónico sodium salt
powder
Sinónimos:
Polianetolsulfonato de sodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
(Tightly closed. Dry.)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
SMILES canónico: CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
Application
Sal de sodio del ácido polianetol sulfónico:
  • se ha utilizado como un componente del medio BACTEC plus aerobio/F o de medios de hemocultivo para reducir la barrera de crecimiento bacteriano
  • se ha utilizado para inhibir la actividad de la vía clásica (PC) y la vía alternativa (AP)
  • puede utilizarse en la preparación de microesferas de gel compuesto bifuncional o polimérico para retirar los colorantes catiónicos
Biochem/physiol Actions
La sal de sodio del ácido polianetol sulfónico es un fósforo polimérico. Puede reconocer el ion férrico (Fe3+) con eficacia. El sulfonato de polianetol sódico (SPS) se utiliza como anticoagulante en botellas comerciales para hemocultivo. Puede prevenir los elementos humorales y celulares que podrían interferir en el crecimiento de las bacterias. El SPS puede influir en el sistema del complemento. Puede bloquear la fagocitosis y las funciones leucocitarias.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)