OH30429847
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX224/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30429847
intervalo de medición de la capacidad de pesada
220 g, resolution: 0.0001 g
plato de pesaje diám.
9 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)