Documentos clave
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115609
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
epoxy shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30092000
intervalo de medición de la conductividad
0.00-199.9 mS/cm
intervalo de medición de la temperatura
0-100 °C
alimentación a batería
4 AAA, 250 hr life
Descripción general
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Aplicación
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Características y beneficios
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)