Merck
N4128
19-Norethindrone
synthetic (organic), ≥98%, cytosolic sulfotransferases inhibitor, powder
Sinónimos:
17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 19-Norethisterone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
298.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-681-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915671
Assay:
≥98%
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
19-Norethindrone, ≥98%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
205-206 °C (lit.)
solubility
chloroform: ≥50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Gene Information
human ... AR(367), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
19-norethindrone is an oral contraceptive involved in the inhibition of cytosolic sulfotransferases (SULT).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Norethindrone
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)