Merck
N3628
4-Nitrophenyl α-L-fuco­pyran­oside
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO7
Número CAS:
Peso molecular:
285.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-553-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89535
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Nitrophenyl α-L-fuco­pyran­oside, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
InChI key
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside (αfTM) has been used as a chemical substrate for α-fucosidase to determine carbohydrate-active enzymes (CAZymes) activity. It has also been used as a nitrophenyl-linked substrate in p-nitrophenyl glycoside-based enzyme assays to determine the enzyme activity in cecal samples
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside is a chromogenic substrate that is used in kinetic studies of α-fucosidases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)