Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO7
Número CAS:
Peso molecular:
285.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1291394
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
YILIDCGSXCGACV-BVWHHUJWSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside has been used as a chromogenic substrate to study substrate specificity and kinetic parameters of β-galactosidase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?