Saltar al contenido
N115
Naltrindole hydrochloride
≥97.5% (HPLC), solid, δ-opioid receptor antagonist
Sinónimos:
NTI hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26N2O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
450.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Naltrindole hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
methanol: 4.5 mg/mL, H2O: 8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H26N2O3.ClH/c29-19-8-7-15-11-20-26(30)12-17-16-3-1-2-4-18(16)27-22(17)24-25(26,21(15)23(19)31-24)9-10-28(20)13-14-5-6-14;/h1-4,7-8,14,20,24,27,29-30H,5-6,9-13H2;1H/t20-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
KNJKRQXCFJCQHC-IDRHMUJXSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
Biochem/physiol Actions
Highly selective, non-peptide δ-opioid receptor antagonist that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)