MTCT8260
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 14 mL, polypropylene, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
culture test tube, plastic culture tube, plastic tube, reagent dish
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (dual position snap cap)
polypropylene
round
esterilidad
sterile
envase
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio T8260
Parámetros
4000 × g speed (max)
capacidad
14 mL
diám. × L
17 mm × 100 mm
idoneidad
suitable for (cell culture)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- durable transparent polypropylene
- graduated
- withstand temperatures -86°C to 121°C
- centrifugal forces, up to 4000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)