MTCC3175AST
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity × W 2.0 mL, non-sterile, assorted colors cap, self standing, pack of 1000 ea
Sinónimos:
screw-cap, micro, centrifuge, tube, conical
About This Item
Productos recomendados
Materiales
assorted colors cap
polypropylene
round
screw top cap
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C3175-AST
capacity × W
2.0 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Ultra-clear polypropylene
- Non-graduated
- Resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)