MTCC2650W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
conical tube, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidad
sterile
envase
pkg of 300 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2650-W
Parámetros
15,000 × g speed (max)
capacidad
50 mL
diám. × L
29 mm × 117 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)