MTCC2602
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (20 x foam racks 25 ea)
Sinónimos:
conical tube, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 500 ea (20 x foam racks 25 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2602
Parámetros
15,000 × g speed (max)
capacidad
50 mL
diám. × L
29 mm × 117 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)