MTCC2410
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 10 mL, sterile
Sinónimos:
conical tube, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue cap
clear tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
screw cap
esterilidad
sterile
Características
graduation
envase
bag of 20 × 50 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2410
Parámetros
12,000 × g speed
capacidad
10 mL
diám. × L
16 mm × 104 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)