MTCB120013
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 5/8 in. (11.7 cm) × 3 1/2 in. (8.9 cm) × 1 1/8 in. (2.8 cm), clear
Sinónimos:
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
polystyrene
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio B1200-13
L × An × P
4 5/8 in. (11.7 cm) × 3 1/2 in. (8.9 cm) × 1 1/8 in. (2.8 cm)
Aplicación
Características y beneficios
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)