Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8813
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8813
W × L
5 in. × 7 in.
General description
Blu-Lite™ UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
- Medium/dark blue base
- Ideal for chemiluminescence
- Ultra-high contrast
- Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Legal Information
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?