MAK488
Phosphate Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Sinónimos:
Phosphate Colorimetric Test Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range: 0.3 µM (0.0028 mg/dL) to 50 µM (0.47 mg/dL) phosphate.
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples. No pretreatments are needed.
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)